Learn More
Ácido 3-(1,3-dioxolan-2-il)-2-tiofenecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10506134
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
934570-44-2
C8H8O4S
200.21
MFCD09702391
ZODQJPSGAHBVHU-UHFFFAOYSA-N
3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-2-carboxythien-3-yl-1,3-dioxolane, 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylicacid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-1,3-dioxolan-2-yl
24229593
ácido 3-(1,3-dioxolan-2-il)tiofeno-2-carboxílico
OC(=O)C1=C(C=CS1)C1OCCO1
934570-44-2
C8H8O4S
200.21
MFCD09702391
ZODQJPSGAHBVHU-UHFFFAOYSA-N
3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-2-carboxythien-3-yl-1,3-dioxolane, 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylicacid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-1,3-dioxolan-2-yl
24229593
ácido 3-(1,3-dioxolan-2-il)tiofeno-2-carboxílico
OC(=O)C1=C(C=CS1)C1OCCO1
Nombre del producto químico o material 3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.21
Porcentaje de pureza 97%