Learn More
Ácido 3-(1,3-oxazol-5-il)benzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10094562
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 252928-82-8
Fórmula molecular C10H7NO3
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD06797481
Clave InChI GDGXRJDVOKNSCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1,3-oxazol-5-yl benzoic acid, 3-oxazol-5-yl benzoic acid, 3-5-oxazolyl benzoic acid, benzoic acid, 3-5-oxazolyl, 3-5-oxazolyl benzoicacid, benzoicacid, 3-5-oxazolyl
PubChem CID 7127813
Nombre IUPAC ácido 3-(1,3-oxazol-5-il)benzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CN=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabon.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid