Learn More
3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)anilina, 97+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10317264
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10317264 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10161583 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10536425 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
3 options
Código de producto. 10317264
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC60614DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175202-37-6
Fórmula molecular C10H11N3
Peso molecular (g/mol) 173.219
Clave InChI ZRXOZSROZJGRRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl aniline, 3-1-methylpyrazol-3-yl aniline, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-phenylamine, benzenamine, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-1-methylpyrazol-3-yl phenylamine, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylamine, 3-3-aminophenyl-1-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 2735396
Nombre IUPAC 3-(1-metilpirazol-3-il)anilina
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.22
Porcentaje de pureza 97%