Learn More
Ácido 3-(1-naftil)acrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458406
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11458406 10 g 10 g
11468406 50 g 50 g
11478406 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11458406
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15422.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13026-12-5 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
3-(1-Naphthyl)acrylic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(1-naftil)acrílico se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13026-12-5
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00014317,MFCD00014317
Clave InChI WPXMLUUYWNHQOR-CMDGGOBGSA-N
Sinónimo naphthalene-1-acrylic acid, z-3-1-naphthyl acrylic acid, z-3-naphthalen-1-yl-acrylic acid, z-3-naphthalen-1-yl acrylic acid, 2z-3-naphthalen-1-yl prop-2-enoic acid
PubChem CID 12158295
SMILES OC(=O)\C=C\C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Naphthyl)acrylic acid
Punto de fusión 210°C to 212°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1868617
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC ácido (2E)-3-(naftalen-1-il)prop-2-enoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%