Learn More
[3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | [3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | {3-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]fenil}metanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.22 |
Porcentaje de pureza | 95% |