Learn More
Ácido 3-(1H-imidazol-1-il)propanoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(1H-imidazol-1-yl)propanoic acid |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |