Learn More
3-(1H-pirrol-1-il)propanonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(1H-Pyrrol-1-yl)propanenitrile |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.15 |