Learn More
Ácido 3-(2,6-diclorofenil)-5-metilisoxazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(2, 6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.09 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Título del producto
Ácido 3-(2,6-diclorofenil)-5-metilisoxazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido