Learn More
3-(3,4-Diclorofenil)-1,1-dimetilurea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
A phenyl urea pre-emergent agrochemical. Also an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyestuff
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Un agroquímico preemergente de urea y fenol. También es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los colorantes
Solubilidad
Soluble en agua (0,049 g/l), cloroformo y metanol. Muy ligeramente soluble en muchos disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea |
| Punto de fusión | 157°C to 160°C |
| Densidad | 1.48 |
| Punto de ebullición | 180°C to 190°C (decomposition) |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN3077 |
| Beilstein | 2215168 |
| Índice Merck | 14,3382 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (0.049g/L),chloroform and methanol. Very slightly soluble in many organic solvents. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Diuron