Learn More
Ácido 3-(3,4-dihidroxifenil)propiónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid it can be used to produce 3-(3,4-dihydroxy-phenyl)-propionic acid octyl ester by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(3,4-dihidroxifenil)propiónico puede utilizarse para producir éster de octilo de ácido 3-(3,4-dihidroxi-fenil)-propiónico por calentamiento.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El ácido 3-(3,4-dihidroxifenil)propiónico puede utilizarse para producir éster de octilo de ácido 3-(3,4-dihidroxi-fenil)-propiónico por calentamiento.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3- (3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid |
Punto de fusión | 136°C to 140°C |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 2213449 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.18 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |