Learn More
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes; particularly useful in ELISA techniques, blue result can be read spectrophotometrically at 370 or 650 nm3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine is used as a clinical reagent for testing blood. It is also a chromogenic substrate which is used in staining procedures in immunohistochemistry. Further, it is used as a visualizing reagent in enzyme-linked immunosorbent assays. In addition to this, it is used as a replacement for carcinogenic compounds such as benzidine and o-phenylenediamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es un excelente sustrato colorimétrico para la detección de sondas marcadas con peroxidasa de rábano picante, que son especialmente útiles en técnicas ELISA y el resultado azul puede leerse espectrofotométricamente a 370 o 650 nm. La 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina se utiliza como reactivo clínico para analizar la sangre. También es un sustrato cromogénico que se utiliza en procedimientos de tinción en inmunohistoquímica. Además, se utiliza como reactivo de visualización en ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas. Además, se utiliza como sustituto de compuestos cancerígenos como la bencidina y la o-fenilendiamina.
Solubilidad
Soluble en acetato de etilo, etanol, acetona, cloroformo, tolueno y dimetilsulfóxido. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz y la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con metales, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine |
Punto de fusión | 168°C to 171°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2808541 |
Sensibilidad | Light and moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in ethyl acetate,ethanol,acetone,chloroform,toluene and dimethyl sulfoxide. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.35 |
Porcentaje de pureza | 98% |