Learn More
Hidrato de diclorhidrato 3,3',5,5'-Tetrametilbencidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441423 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. 15441423
Marca: Thermo Scientific Acros 229990050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
CAS 207738-08-7
Punto de fusión >300.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (on dry substance) (Argentometry)
Fórmula molecular C16H22Cl2N2
Fórmula lineal 2HCl·xH2O
Número MDL MFCD00150104
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, pubchem9044, tetramethylbenzidine dihydrate dihydrochloride
Información de solubilidad Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Clave InChI NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.Cl.CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3,5-dimetilfenil)-2,6-dimetilanilina; dihidrato; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 313.27
PubChem CID 19836601
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.26
Porcentaje de pureza 98+%
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate