Learn More
MP Biomedicals™ Sustrato líquido de 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina, MP Biomedicals™
Proporciona un rendimiento y una sensibilidad uniformes para ofrecer resultados reproducibles. El sustrato líquido de 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina, MP Biomedicals (TMB) es un sustrato cromogénico estable, conveniente, no tóxico y listo para usar para la peroxidasa (es decir HRP) y ps
Marca:  MP Biomedicals™ 0215234680
157.70 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11442642
  • 166.00€ / 100 ml
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El metabolismo del sustrato de TMB por HRP crea un producto de reacción soluble y azulado que puede cuantificarse midiendo la absorbancia a 370 o 665 nm. La reacción se puede detener añadiendo 1 un volumen de ácido hidroclórico o sulfurco 1N para producir un producto de reacción amarillo que se puede medir por absorbancia a 450 nm (en una hora)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Liquid Substrate
Solution
100 ml
4 °C, proteger de la luz
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
MP Biomedicals™ Sustrato líquido de 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina, MP Biomedicals™ > 100 ml
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.