missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,3',5,5'-tetrametilbenzidina, MP Biomedicals™

Código de producto. 11432642 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
1 L
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Excelente para procedimientos ELISA

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 54827-17-7
Fórmula molecular C16H20N2
Peso molecular (g/mol) 240.35
Clave InChI UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3,5-dimetilfenil)-2,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Color Incolora
Fórmula lineal C16H20N2
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Forma física Líquido
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado