Learn More
Solución de 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina, lista para su uso, precipitante, sensibilidad estándar, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485785
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
1000 mL
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Sustrato colorimétrico excelente para la detección de sondas etiquetadas con peroxidasa de rábano picante y se utiliza con la peroxidasa y los sistemas acoplados con peroxidasa, especialmente en técnicas ELISA, con resultado azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54827-17-7
Fórmula molecular C16H20N2
Peso molecular (g/mol) 240.35
Número MDL MFCD00007748
Clave InChI UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3,5-dimetilfenil)-2,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln.
Nombre de nota Ready-to-Use, precipitating, standard sensitivity
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 500 mL
Número UN UN2810
Beilstein 2808541
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.35
Forma física Líquido