Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3,3 Kimble Chase™
Código de producto. 11822363 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
200 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Envase:
1Cada una
Paquete de 100
Paquete de 50
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Envase unitSize
11822363 200 mm 25 mm Paquete de 50 paquete de 50
11863380 100 mm 10 mm 1Cada una 100 PCS
11862373 130 mm 14 mm Paquete de 100 paquete de 100
11882373 130 mm 16 mm Paquete de 100 100 PCS
11337544 180 mm 18 mm Paquete de 100 100 PCS
11802383 180 mm 20 mm Paquete de 100 paquete de 100
11317544 150 mm 20 mm Paquete de 100 100 PCS
11812363 150 mm 25 mm Paquete de 50 paquete de 50
10676423 200 mm 30 mm Paquete de 50 paquete de 50
11847982 200 mm 30 mm Paquete de 100 paquete de 100
10 options
Código de producto. 11822363
Marca: DWK Life Sciences A620025001211
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3,3 de fondo redondo para aplicaciones de laboratorio en las que la resistencia al calor sea fundamental. Estos tubos de ensayo desechables incorporan paredes gruesas y son esterilizables en autoclave.
  • Desechables
  • Vidrio de borosilicato
  • Excelente resistencia a los cambios de temperatura
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de diseño Fondo redondo
Longitud (métrico) 200 mm
Envase Paquete de 50
Diámetro (métrico) 25 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo