Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3,3 Kimble Chase™
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
200 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Envase:
1Cada una
Paquete de 100
Paquete de 50
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
- Desechables
- Vidrio de borosilicato
- Excelente resistencia a los cambios de temperatura
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de diseño | Fondo redondo |
| Longitud (métrico) | 130 mm |
| Envase | Paquete de 100 |
| Diámetro (métrico) | 14 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |