Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo de vidrio borosilicatado 3.3
Código de producto. 11873380 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 11873380
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Use round-bottom Fisherbrand™ 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes for laboratory needs when heat resistance is critical. These disposable test tubes are thick-walled and autoclavable.
  • Desechables
  • Vidrio de borosilicato
  • Excelente resistencia a los cambios de temperatura
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de diseño Fondo redondo
Longitud (métrico) 100 mm
Envase Paquete de 100
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo