Learn More
3,3-Dimetil-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
3,3-Dimethyl-1-butanol, is an organic building block used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It is an important intermediate in the synthesis of Neotame, an enhanced sweetening agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,3-dimetil-1-butanol es un compuesto básico utilizado para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos. Es un importante intermedio en la síntesis de neotame, un agente edulcorante mejorado.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El 3,3-dimetil-1-butanol es un compuesto básico utilizado para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos. Es un importante intermedio en la síntesis de neotame, un agente edulcorante mejorado.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,3-Dimethyl-1-butanol |
Punto de fusión | -60°C |
Densidad | 0.81 |
Punto de ebullición | 142°C to 143°C |
Temperatura de inflamación | 56°C (133°F) |
Olor | Alcohol-like |
Fórmula lineal | (CH3)3CCH2CH2OH |
Índice de refracción | 1.414 |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN1987 |