Learn More
3,3-Dimetil-1-butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
3,3-Dimethyl-1-butyne is used as an active pharmaceutical intermediate for terbinafine. It is also used in the preparation of 2,2,7,7-tetramethyl-octa-3,5-diyne. Further, it is used in the synthesis of erythro and threo isomers of B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN by hydroboration-deuteronolysis-hydroboration sequence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,3-dimetil-1-butino se utiliza como intermedio farmacéutico activo para la terbinafina. También se utiliza en la preparación de 2,2,7,7-tetrametil-octa-3,5-dieno. Además, se utiliza en la síntesis de los isómeros eritro y treo de B-(3,3-dimetil-1,2-dideuterio-1-butill)-9-BBN por secuencia de hidroboración-deuteronólisis-hidroboración.
Solubilidad
Miscible con cloroformo, benceno y tolueno. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La 3,3-dimetil-1-butino se utiliza como intermedio farmacéutico activo para la terbinafina. También se utiliza en la preparación de 2,2,7,7-tetrametil-octa-3,5-dieno. Además, se utiliza en la síntesis de los isómeros eritro y treo de B-(3,3-dimetil-1,2-dideuterio-1-butill)-9-BBN por secuencia de hidroboración-deuteronólisis-hidroboración.
Solubilidad
Miscible con cloroformo, benceno y tolueno. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,3-Dimethyl-1-butyne |
Punto de fusión | -78°C |
Densidad | 0.671 |
Punto de ebullición | 37°C to 38°C |
Temperatura de inflamación | <−34°C (−29°F) |
Olor | Recognizable |
Fórmula lineal | (CH3)3CC≡CH |
Índice de refracción | 1.3745 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3295 |