Learn More
3,3-Dimetil-1-(trifluorometil)-1,2-benciodoxol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15340208
3,3-Dimetil-1-(trifluorometil)-1,2-benciodoxol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15340208
1 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Código de producto. 15340208
Marca: Thermo Scientific Acros 456900010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 887144-97-0
Fórmula molecular C10H10F3IO
Peso molecular (g/mol) 330.09
Clave InChI HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 1-trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, togni's reagent, togni reagent, unii-3ok0e02mt6, 1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl, 1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,3-dihydro-1lambda3,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1? 3 ,2-benziodaoxole, togni's reagents dimethyl compound mi
PubChem CID 16043572
Nombre IUPAC 3,3-dimetil-1-(trifluorometil)-1$l{3},2-benciodoxol
SMILES CC1(C2=CC=CC=C2I(O1)C(F)(F)F)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole
Punto de fusión 75.0°C to 79.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.09
Porcentaje de pureza 95%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0432250 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/02/2024 Catalog Number456900050,456902500,456900010
Número de loteA0404112 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/07/2021 Catalog Number456900050,456902500,456900010
RUO – Research Use Only
Título del producto
3,3-Dimetil-1-(trifluorometil)-1,2-benciodoxol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >