Learn More
3,3-Dimetil-1-(trifluorometil)-1,2-benciodoxol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole |
Punto de fusión | 75.0°C to 79.0°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (HPLC) |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.09 |
Porcentaje de pureza | 95% |