Learn More
3,3-Dimetil-2-butanona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3, 3-Dimethyl-2-butanone |
Nombre de nota | 96% |
Punto de fusión | -52.5°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.8000g/mL |
Punto de ebullición | 106.0°C |
Temperatura de inflamación | 5°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3,3-Dimethyl-2-butanone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
RUO – Research Use Only
Título del producto
3,3-Dimetil-2-butanona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido