Learn More
Oxima de 3,3-dimetilbutan-2-ona, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11965661
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS 2475-93-6
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.18
Clave InChI UNSDDJQNHCSVSW-FNORWQNLSA-N
Sinónimo pinacolone oxime, 3,3-dimethyl-2-butanone oxime, 2-butanone,3-dimethyl-, oxime, 2-hydroxyimino-3,3-dimethylbutane, pinakolinoxim, 2e-n-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-imine
PubChem CID 9561079
Nombre IUPAC (NE)-N-(3,3-dimetilbutan-2-ilideno)hidroxilamina
SMILES CC(=NO)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3-Dimethylbutan-2-one oxime
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 75°C to 77°C
Color Blanco
Punto de ebullición 171°C to 172°C (748.0 Torr)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3-Dimethylbutan-2-one oxime
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333-En caso de irritación o erupción cutánea:.