Learn More
3,3-Dimetilbutiraldehído, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10768045 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 10768045
Marca: Thermo Scientific Acros 257260010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2987-16-8 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2987-16-8
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00042807
Clave InChI LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd
PubChem CID 76335
Nombre IUPAC 3,3-dimetilbutanal
SMILES CC(C)(C)CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3-Dimethylbutyraldehyde
Punto de fusión -24°C
Color Incolora
Densidad 0.7980g/mL
Punto de ebullición 104°C to 106°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCH2CHO
Índice de refracción 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.798
Información de solubilidad Solubility in water: 7.3g/L (20°C)
Viscosidad 0.98 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3-Dimethylbutyraldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.