Learn More
Ácido 3,4,5,6-tetracloropiridin-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,4,5,6-tetracloropiridina-2-carboxílico es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, farmacéutica y colorante.
Solubilidad
Soluble en DMSO, metanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes. Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado.
El ácido 3,4,5,6-tetracloropiridina-2-carboxílico es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, farmacéutica y colorante.
Solubilidad
Soluble en DMSO, metanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes. Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid |
Punto de fusión | 171°C to 173°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 479080 |
Información de solubilidad | Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.89 |
Porcentaje de pureza | 98% |