Learn More
Bromuro de 3,4,5-trifluorofenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire, almacenar alejado del aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire, almacenar alejado del aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,4,5-Trifluorophenylzinc bromide |
Nombre de nota | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 1241382-67-1 |
Fórmula molecular | C6H2BrF3Zn |
Número MDL | MFCD06200638 |
Cantidad | 50 mL |
Número UN | UN3399 |
Sensibilidad | Air sensitive; May form a precipitate |
Sinónimo | 3,4,5-trifluorophenylzinc bromide, 3,4,5-trifluorophenylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4,5-trifluorophenylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, 3,4,5-trifluorophenylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
Información de solubilidad | Reacts with water. |