Learn More
Hidrato de 3,4,5-trihidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
3,4,5-trihydroxybenzaldehyde from Geum japonicum has dual inhibitory effect on matrix metalloproteinase 9; inhibition of gelatinoytic activity as well as MMP-9 expression in TNF-α induced HASMC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4,5-trihidroxibenzaldehído de Geum japonicum tiene doble efecto inhibitorio sobre la metaloproteinasa de matriz 9; inhibición de la actividad gelatinótica, así como la expresión de MMP-9 en células HASMC inducidas por TNF-α.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
El 3,4,5-trihidroxibenzaldehído de Geum japonicum tiene doble efecto inhibitorio sobre la metaloproteinasa de matriz 9; inhibición de la actividad gelatinótica, así como la expresión de MMP-9 en células HASMC inducidas por TNF-α.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde hydrate |
Punto de fusión | ∼212°C (decomposition) |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 2091654 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in DMSO and Methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.12 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 97% |