Learn More
3-(4-clorofenil)-1H-pirazol-5-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10551872
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10551872 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10354712 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
2 options
Código de producto. 10551872
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM01548DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 78583-81-0
Fórmula molecular C9H8ClN3
Peso molecular (g/mol) 193.63
Número MDL MFCD00053046
Clave InChI XQPBZIITFQHIDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-chlorophenyl pyrazole-5-ylamine, pubchem12126
PubChem CID 2735305
Nombre IUPAC 5-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-amina
SMILES NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.64
Porcentaje de pureza 97%