Learn More
3,4-Dichlorobenzoic acid, 98+%, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Plastic bottle
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3, 4-Dichlorobenzoic acid |
% mín. CAS | 98.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 205.0°C to 209.0°C |
Color | White to Beige |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
Envase | Plastic bottle |
Fórmula lineal | Cl2C6H3CO2H |
Cantidad | 25 g |