Learn More
3,4-Dietoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426380
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11426380 1 g 1 g
11436380 5 g 5 g
11446380 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11426380
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19248.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5231-87-8 | C8H10O4 | 170.164 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5231-87-8
Fórmula molecular C8H10O4
Peso molecular (g/mol) 170.164
Número MDL MFCD00001333
Clave InChI DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
PubChem CID 123228
Nombre IUPAC 3,4-dietoxiciclobut-3-eno-1,2-diona
SMILES CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Densidad 1.162
Punto de ebullición 95°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.509
Cantidad 1 g
Beilstein 640626
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.16
Porcentaje de pureza 98%