Learn More
3,4-Difluoro-4'-(4-etilciclohexil)bifenilo, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15441478
3,4-Difluoro-4'-(4-etilciclohexil)bifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15441478
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15441478
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55275.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134412-18-3
Fórmula molecular C20H22F2
Peso molecular (g/mol) 300.39
Número MDL MFCD12828121
Clave InChI TYZNCUASDJPXMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluoro-4'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4/'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-ethylcyclohexyl benzene, 4-4-4-ethylcyclohexyl phenyl-1,2-difluorobenzene, 1,1'-biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro, 4'-4alpha-ethylcyclohexane-1beta-yl-3,4-difluorobiphenyl, 4-4-ethylcyclohexyl-3',4'-difluoro-1,1'-biphenyl #Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 612308
SMILES CCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl
Punto de fusión 68°C to 69°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 4'-(4-ethylcyclohexyl)-3,4-difluoro-1,1'-biphenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.39
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteBI090559 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Título del producto
3,4-Difluoro-4'-(4-etilciclohexil)bifenilo, 97 %, Thermo Scientific™ >