Learn More
Ácido 3,4-dihidroxifenilacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid is an important metabolite when studying the behavior of the dopaminergic system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,4-dihidroxifenilacético es un metabolito importante al estudiar el comportamiento del sistema dopaminérgico.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Sensible al aire. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente
El ácido 3,4-dihidroxifenilacético es un metabolito importante al estudiar el comportamiento del sistema dopaminérgico.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Sensible al aire. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid |
Punto de fusión | 128°C to 130°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 2211017 |
Información de solubilidad | Soluble in water and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.15 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |