Learn More
3,4-Dimetoxi-beta-nitroestireno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxy-beta-nitrostyrene |
| Punto de fusión | 139°C to 141°C |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.19 |
| Porcentaje de pureza | 99% |