Learn More
3,4-Dimetoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11423764
3,4-Dimetoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423764
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11423764
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11344.06
Solicitar formato a granel o personalizado
3,4-Dimethoxyphenol is used in the preparation of 5,6-dimethoxy benzofuranone derivatives and multi-target anti Alzheimer compounds. It is also used in the preparation of 3,4-dimethoxyphenyl-beta-D-glucopyranoside and 4-(but-2-enyloxy)-1,2-dimethoxybenzene. Further, it serves as a precursor for 4H-chromenes synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-dimetoxifenol se utiliza en la preparación de derivados de la benzofuranona de 5,6-dimetoxi y compuestos multiobjetivo para combatir el Alzheimer. También se utiliza en la preparación del 3,4-dimetoxifenil-beta-D-glucopiranósido y del 4-(but-2-eniloxi)-1,2-dimetoxibenceno. Además, sirve como precursor para la síntesis de 4H-cromenos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases, cloruros de ácidos, anhídridos de ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2033-89-8
Fórmula molecular C8H10O3
Peso molecular (g/mol) 154.165
Número MDL MFCD00008390
Clave InChI SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 3,4-dimethoxy, 4-hydroxyveratrole, 3,4-bis methyloxy phenol, unii-38b43wcu83, 3,4-dimethoxy phenol, 3,4-dimethoxyphel, 3,4,dimethoxyphenol, phenol,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-pheno, pubchem4113Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 16251
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxifenol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxyphenol
Punto de fusión 79°C to 82°C
Punto de ebullición 167°C (14 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1366650
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.16
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10222668 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog NumberA11344.06,A11344.14,A11344.22
Número de lote10217324 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11344.06,A11344.14,A11344.22
Número de lote10107568 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11344.06,A11344.14,A11344.22
Número de lote10136155 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11344.06,A11344.14,A11344.22
Número de lote10144747 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11344.06,A11344.14,A11344.22
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dimethoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3,4-Dimethoxyphenol
RUO – Research Use Only
Título del producto
3,4-Dimetoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >