Learn More
3,4-Dimetil-2-hexanol, eritro + treo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419716
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11419716
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20243.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 19550-05-1 | C8H18O | 130.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19550-05-1
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.231
Número MDL MFCD00021887
Clave InChI LBJWJHMCZHKLQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethyl-2-hexanol, 2-hexanol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-2-hexanol, erythro + threo, 3,4-dimethyl-2-hexanol mixture of isomers, 2-hexanol,4-dimethyl, acmc-1ah66, 3,4-dimethyl-2-hexanol mixture of isomers a, 3,4-dimethyl-2-hexanol, threo + erythro
PubChem CID 140547
Nombre IUPAC 3,4-Dimetilhexano-2-ol
SMILES CCC(C)C(C)C(C)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethyl-2-hexanol
Nombre de nota erythro + threo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 98%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt