Learn More
3,4-dimetilanilina, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10427750
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-64-7
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00007810
Clave InChI DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-xylidine, 4-amino-o-xylene, 3,4-xylylamine, 3,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenamine, 3,4-dimethylaminobenzene, 1-amino-3,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,2-dimethylbenzene, aniline, 3,4-dimethyl
PubChem CID 7248
ChEBI CHEBI:39901
Nombre IUPAC 3,4-dimetilanilina
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethylaniline
Punto de fusión 49°C to 51°C
Nombre de nota 99.5%
% mín. CAS 99.4
Color Beige a marrón
% máx. CAS 100.0
Punto de ebullición 226°C
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Masa cristalina o cristales
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Fórmula lineal (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1103
Índice Merck 15, 10282
Información de solubilidad Solubility in water: <1g/L (24°C). Other solubilities: slightly soluble in chloroform,soluble in alcohol (>100g/L),diethyl ether,,petroleum ether,very soluble in ligroin
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 99.50%