Learn More
3,4-Dimetilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10530741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 10530741
Marca: Thermo Scientific Acros 116585000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-65-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-65-8
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00002304
Clave InChI YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723
PubChem CID 7249
ChEBI CHEBI:39839
Nombre IUPAC 3,4-dimetilfenol
SMILES CC1=CC=C(O)C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethylphenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 63°C to 67°C
Color Crema a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C6H3OH
Cantidad 500 g
Beilstein 06, 480
Índice Merck 15, 10279
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza ≥98.5% (GC)
Forma física Polvo cristalino