Learn More
3-(4-Fluorofenil)-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.18 |
| Porcentaje de pureza | 97% |