Learn More
3,4-Hexanediona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11336946
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
Product Code. Cantidad unitSize
11336946 25 g 25 g
11346946 100 g 100 g
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11336946
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L06655.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4437-51-8 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4437-51-8
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.144
Número MDL MFCD00010237
Clave InChI KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-hexanedione, bipropionyl, dipropionyl, diethyl diketone, 3,4-hexane dione, unii-4m4npr5vgd, 3,4-hexandione, fema no. 3168, ccris 6295, 4m4npr5vgd
PubChem CID 62539
Nombre IUPAC hexano-3,4-diona
SMILES CCC(=O)C(=O)CC
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,4-Hexanedione
Punto de fusión -10°C
Densidad 0.941
Punto de ebullición 129°C to 131°C
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Índice de refracción 1.412
Cantidad 25 g
Número UN UN1224
Beilstein 1700837
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 95%