Learn More
Cloruro de 3-(4-metoxifenil)-5-metil-4-isoxazolcarbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10712873
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10712873 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10671103 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10245744 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
3 options
Código de producto. 10712873
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO00394DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 465514-03-8
Fórmula molecular C12H10ClNO3
Peso molecular (g/mol) 251.67
Número MDL MFCD03407359
Clave InChI FABGSPUDPOKWCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
PubChem CID 2779766
Nombre IUPAC cloruro de 3-(4-metoxifenilo)-5-metil-1,2-oxazol-4-carbonilo
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(C)=C1C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.67
Porcentaje de pureza 97%