Learn More
3,4-(Metilenodioxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647342 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 10647342
Marca: Thermo Scientific Acros 171470100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14268-66-7 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14268-66-7
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00005832
Clave InChI XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-methylenedioxy aniline, benzo d 1,3 dioxol-5-amine, 5-amino-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyaniline, 4-amino-1,2-methylenedioxybenzene, 5-aminobenzodioxole, methylenedioxyaniline, 2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1-amino-3,4-methylenedioxybenzene, 1-amino-3,4-dimethylenedioxybenzene
PubChem CID 84310
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-5-amina
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-(Methylenedioxy)aniline
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38.0°C to 43.0°C
Color Negro a marrón
Punto de ebullición 144.0°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 142°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-(Methylenedioxy)aniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.