Learn More
3,4-(Metilendioxi)fenilacetonitrilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397466
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11397466 10 g 10 g
11307476 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11397466
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09518.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4439-02-5 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile was used in synthesis of derrubone. It was used as standard to analyze the seized methamphetamine samples showing unique profiles of stable isotopic compositions by isotope ratio mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-(metilendioxi)fenilacetonitrilo se utilizó en la síntesis de derrubona. Se utilizó como estándar para analizar las muestras de metanfetamina incautadas que mostraban perfiles únicos de composiciones isotópicas estables mediante espectrometría de masas de relaciones isotópicas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4439-02-5
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00005835
Clave InChI ZQPBOYASBNAXOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-methylenedioxy phenylacetonitrile, 1,3-benzodioxole-5-acetonitrile, 3,4-methylenedioxyphenylacetonitrile, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzyl cyanide, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 1,3-benzodioxol-5-ylacetonitrile, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzylcyanide, homopiperonylonitrile
PubChem CID 78178
Nombre IUPAC 2-(1,3-benzodioxol-5-il)acetonitrilo
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
Punto de fusión 41°C to 45°C
Punto de ebullición 135°C to 140°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN3439
Beilstein 7739
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza ≥98%