Learn More
Ácido 3-(4-metilfenil)propiónico, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11491858
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
Código de producto. 11491858
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14513.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 3-(p-tolil)propiónico se utilizó durante el acoplamiento de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida con resina de 4,5-difenil-2-(2-p-tolil-etil)-4,5-dihidro-1H-imidazol.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en lugar fresco y oscuro. Almacenar lejos de materiales incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1505-50-6
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Número MDL MFCD00016561
Clave InChI LDYGRLNSOKABMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methylphenyl propionic acid, 3-p-tolyl propionic acid, 3-p-tolyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-methyl, 3-4-methylphenyl propanoic acid, 4-methylphenylpropionic acid, 3-p-tolylpropanoic acid, p-methylhydrocinnamic acid, 4-methyl phenyl propionic acid, 4-methylhydrocinnamic acid
PubChem CID 73927
Nombre IUPAC ácido 3-(4-metilfenil)propanoico
SMILES CC1=CC=C(CCC(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methylphenyl)propionic acid
Punto de fusión 115°C to 117°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2046164
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza ≥98%