Learn More
Clorhidrato de 3-(4-morfolinil)propiofenona, +98 %
Código de producto. 11420098
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11420098
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23686.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1020-16-2
Fórmula molecular C13H18ClNO2
Peso molecular (g/mol) 255.742
Número MDL MFCD00035332
Clave InChI BEUAFINDWSQCGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-morpholinopropiophenone hydrochloride, 3-4-morpholino propiophenone hydrochloride, 3-4-morpholinyl propiophenone hydrochloride, 3-morpholino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, labotest-bb lt00454997, 3-4-morpholinyl-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, 3-morpholin-4-yl-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, 3-morpholinopropiophenone hcl
PubChem CID 3083670
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-il-1-fenilpropan-1-ona; clorhidrato
SMILES C1COCCN1CCC(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(4-Morpholinyl)propiophenone hydrochloride
Punto de fusión 180°C to 182°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3723608
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.76
Porcentaje de pureza ≥98%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.