Learn More
3',5'-bis(Trifluorometil)propiofenona, 97 %
Código de producto. 11409596
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11409596
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20168.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85068-34-4
Fórmula molecular C11H8F6O
Peso molecular (g/mol) 270.174
Número MDL MFCD00009911
Clave InChI VLRWCHKOSBUGMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',5'-bis trifluoromethyl propiophenone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl propan-1-one, 3,5-bis trifluoromethyl propiophenone, 1-propanone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl, 3,5-difluoromethyl phenylacetone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-1-propanone, timtec-bb sbb005962, ksc654a3b
PubChem CID 522825
Nombre IUPAC 1-[3,5-bis(Trifluorometil)fenil]propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Bis(trifluoromethyl)propiophenone
Densidad 1.379
Punto de ebullición 72°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Índice de refracción 1.428
Cantidad 1 g
Beilstein 7484754
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.18
Porcentaje de pureza 97%