Learn More
3-(5-Bromo-2-tienil)-5-metil-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10435502
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10435502 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10435502
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC19710DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(5-Bromo-2-thienyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 180530-13-6
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H5BrN2OS
Número MDL MFCD03407331
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-5-bromo-2-thienyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-5-bromothiophen-2-yl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-2-bromothien-5-yl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-5-bromo-2-thienyl-5-methyl, 5-bromo-2-5-methyl 1,2,4-oxadiazol-3-yl thiophene
Clave InChI ZNWQLJYQXULFQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(S2)Br
Nombre IUPAC 3-(5-bromotiofen-2-il)-5-metil-1,2,4-oxadiazol
Peso molecular (g/mol) 245.094
PubChem CID 2776504
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.1
Porcentaje de pureza 97%