Learn More
Ácido 3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenilpropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
It is employed as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se emplea como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid |
Punto de fusión | 172°C to 175°C |
Fórmula molecular | C17H26O3 |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Clave InChI | WPMYUUITDBHVQZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CCC(=O)O |
Peso molecular (g/mol) | 278.392 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.4 |
Porcentaje de pureza | 98% |