Learn More
Ácido 3,5-dibromoantranílico, 98+ %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10509613
Ácido 3,5-dibromoantranílico, 98+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10509613
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10509613
Marca: Thermo Scientific Acros 393160250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 609-85-8
Fórmula molecular C7H5Br2NO2
Peso molecular (g/mol) 294.93
Número MDL MFCD00017087
Clave InChI WNABMWFLKQEGCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromoanthranilic acid, 2-amino-3,5-dibromobenzoicacid, 3,5-dibromo-2-aminobenzoic acid, buttpark 89\07-50, 2-amino-3,5-dibromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo, acmc-20ahts, pubchem3720, 2-carboxy-4,6-dibromoaniline, ghl.pd_mitscher_leg0.1128
PubChem CID 219491
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3,5-dibromobenzoico
SMILES NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dibromoanthranilic acid
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 235°C to 236°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.93
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dibromoanthranilic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 3,5-dibromoantranílico, 98+ %, Thermo Scientific™ >