Learn More
Cloruro de 3,5-dicloro-4-hidroxibencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea en las síntesis convergentes que involucran cloruros de hidroxiarenosulfonil.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Se emplea en las síntesis convergentes que involucran cloruros de hidroxiarenosulfonil.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulfonyl chloride |
Punto de fusión | 118°C to 119°C |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 2806977 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Sinónimo | 3,5-dichloro-4-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy benzene sulphonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-1c20j, 3,5-dichloro-4-hydroxyphenyl chlorosulfone, 3,5-dichloro-4-hydroxybenzenesulphonylchloride, benzenesulfonylchloride,3,5-dichloro-4-hydroxy, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy, benzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy |
Información de solubilidad | Hydrolyzes in water. |
Nombre IUPAC | cloruro de 3,5 dicloro-4-hidroxibenceno-1-sulfonilo |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.51 |